주요 문서
1.04070
Millipore
Gelatine
suitable for microbiology
동의어(들):
Gelatine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106212
EC 인덱스 번호:
232-554-6
NACRES:
NA.74
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
animal
Quality Level
효능
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.8-7.6 (25 °C, 10 g/L in H2O)
응용 분야
microbiology
저장 온도
15-25°C
분석 메모
Identity (A: coloring): passes test
Identity (B: sediment): passes test
Identity (C: Falling out): passes test
Identity (NIR): passes test
pH-value (1 %; water): 5 - 6
Sulfur dioxide (SO₂): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.005 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.01 %
Sulfated ash (800 °C): ≤ 2 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 15 %
Suitability for microbiology: passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg