Merck
1.03672
SAFC
Cholesterol from wool fat
extra pure, powdered
의약품 제조
동의어(들):
Cholesterol from wool fat
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H46O
CAS Number:
Molecular Weight:
386.65
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
200-353-2
Quality Level
형태
powder
bp
200 °C (Decomposition)
mp
141 °C
solubility
insoluble >0.001 g/L
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
15-25°C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable