주요 문서
1.03110
Supelco
1.4-Dioxane
dried SeccoSolv
동의어(들):
1.4-Dioxane, Glycolethylether, 1,4-Diethylene dioxide, 1,4-Dioxacyclohexane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H8O2
CAS Number:
Molecular Weight:
88.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12191504
EC 인덱스 번호:
204-661-8
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
vapor pressure
41 hPa ( 20 °C)
분석
≥99.9% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
300 °C
효능
5200 mg/kg LD50, oral (Rat)
7600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.7-25.2 % (v/v)
기술
DNA amplification: suitable
titration: suitable
불순물
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.005% Water
≤0.0050% Peroxide (as H2O2)
증발 잔류물
≤10 mg/L
색상
APHA: ≤10
pH
6-8 (20 °C, 500 g/L in H2O)
bp
101.5 °C/1013 hPa
mp
12 °C
전이 온도
flash point 11 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChI key
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Identity (IR): conforms
Colour: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0005 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.0050 %
Evaporation residue: ≤ 10 mg/l
Water: ≤ 0.005 %
The product is stabilised with about 2,5ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT).
법적 정보
SECCOSOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
51.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
11 °C - closed cup