주요 문서
1.02491
Supelco
Chemizorb® H⁺
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
pH
9.0-12.0 (50 g/L in H2O, aqueous suspension)
Quality Level
mp
1093 °C
일반 설명
Absorbent and neutralizer for spilled acids, with indicator
저장 및 안정성
Store at +5°C to +30°C.
법적 정보
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code