material
plastic cap
plastic slide
plastic tube
Quality Level
제품 라인
Envirocheck™
양식
solid (ready-to-use)
제조업체/상표
Envirocheck™
pH
6.8-7.5 (25 °C in H2O)
응용 분야
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
적합성
enterobacteriaceae
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
pH-value/side one (25 °C): 6.7 - 7.3
pH-value/side two (25 °C): 7.0 - 7.6
Growth/side one
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012):
good
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): good
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): good
- Shigella sonnei ATCC 25931: good
Growth/side two
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012):
fair/good
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): none
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): fair/good
- Shigella sonnei ATCC 25931: fair/good
Incubation: 48 hrs.; 35 °C; aerobic.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
시험 성적서(COA)
관련 콘텐츠
식음료 업계에서의 HACCP 소독 관리는 제품 안전의 보장과 규정 준수에 중요합니다. 머크에서는 식음료 제조를 위한 소독 관리 및 위생 모니터링 절차에 사용되는 광범위한 제품을 제공합니다.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.