주요 문서
1.01701
Millipore
N⁶-Benzyladenine
≥99.0% (HPLC)
동의어(들):
N⁶-Benzyladenine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H11N5
CAS Number:
Molecular Weight:
225.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
EC 인덱스 번호:
214-927-5
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
≥99.0% (HPLC)
InChI
1S/C12H11N5/c1-2-4-9(5-3-1)6-13-11-10-12(15-7-14-10)17-8-16-11/h1-5,7-8H,6H2,(H2,13,14,15,16,17)
InChI key
NWBJYWHLCVSVIJ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
for biochemistry
분석 메모
Assay (HPLC): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Absorption maximum (buffer pH 2.0): 271 - 278 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.0005 %; buffer pH 2.0): 830 - 870