material
clear plastic tube
green plastic cap
white plastic (Dip slide)
Quality Level
제품 라인
Envirocheck™
포장
pkg of 10 tubes
제조업체/상표
Envirocheck™
저장 조건
do not freeze
응용 분야
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
저장 온도
room temp
적합성
coliforms
fungi
yeasts
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
pH-value
- TTC-Agar:
6.6 - 7.2
- Potato-dextrose-agar: 6.3 - 6.8
Growth:TTC-Agar
- Escherichia coli:
growth/reddish colonies
- Proteus mirabilis: growth/reddish colonies
- Klebsiella pneumoniae: growth/reddish colonies
- Pseudomonas aeruginosa: growth/reddish colonies
- Enterococcus faecalis: growth
- Wild yeast (Strain 2): growth/reddish colonies
- Wild yeast (Strain 4): no/poor growth
- Penicillium commune ATCC 10428: growth
Growth:Potato-dextrose-agar
- Escherichia coli:
no growth
- Proteus mirabilis: no growth
- Klebsiella pneumoniae: no growth
- Pseudomonas aeruginosa: inhibited
- Enterococcus faecalis: no growth
- Wild yeast (Strain 2): growth
- Wild yeast (Strain 4): growth
- Penicillium commune ATCC 10428: growth
법적 정보
시험 성적서(COA)
관련 콘텐츠
식음료 업계에서의 HACCP 소독 관리는 제품 안전의 보장과 규정 준수에 중요합니다. 머크에서는 식음료 제조를 위한 소독 관리 및 위생 모니터링 절차에 사용되는 광범위한 제품을 제공합니다.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.