Agency
BP
NF
Ph. Eur.
Quality Level
vapor pressure
2.6 mmHg ( 20 °C)
제품 라인
EMPROVE® API
분석
99.5-100.5% (alkalimetric)
양식
solid
효능
2660 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
3.8-4.8 (20 °C, 33 g/L in H2O)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
solubility
49.2 g/L
density
1.489 g/cm3 at 23 °C
벌크 밀도
400‑600 kg/m3
음이온 미량물
sulfate (SO42-): ≤0.04%
양이온 미량물
As: ≤0.0001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0015%
응용 분야
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
저장 온도
2-25°C
SMILES string
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오