09-482
Anti-PI3 Kinase Antibody, p110β
from rabbit, purified by affinity chromatography
동의어(들):
PI3-kinase p110 subunit alpha, phosphatidylinositol 3-kinase, catalytic, 110-KD, alpha, PtdIns-3-kinase p110, phosphatidylinositol 3-kinase, catalytic, alpha polypeptide, phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit, alpha isoform, ph
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
human, canine
종 반응성(상동성에 의해 예측)
rat (immunogen homology), mouse (immunogen homology), dog (immunogen homology), monkey (immunogen homology)
기술
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PIK3CB(5291)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
This antibody was tested and determined to work for ELISA at 0.5 ng/well.
Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
품질
Western Blot Analysis: 0.05 - 0.1 μg/mL of this antibody detected endogenous PI3 Kinase, p110β in lysate from HEK-293 cells.
표적 설명
결합
물리적 형태
저장 및 안정성
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution.
분석 메모
HEK-293 cell lysate.
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable