₩808,752
예상 입고일2025년 5월 08일세부사항
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
chicken, human, mouse
제조업체/상표
Upstate®
기술
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
동형
IgG
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pTyr418)
유전자 정보
human ... SRC(6714)
특이성
면역원
애플리케이션
Signaling
Cytoskeletal Signaling
품질
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
Chick embryo fibroblast (CEF) cells expressing human wild-type Src protein
기타 정보
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable