07-896-I
Anti-phospho-Rac1/cdc42 (Ser71) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
동의어(들):
Ras-related C3 botulinum toxin substrate 1, Cell migration-inducing gene 5 protein, Ras-like protein TC25, p21-Rac1, phospho-Rac1/cdc42 (Ser71)
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
human
종 반응성(상동성에 의해 예측)
rat (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), orangutan (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology)
기술
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pSer71 )
유전자 정보
human ... RAC1(5879)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Signaling
Signaling Neuroscience
품질
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected phospho-Rac1/cdc42 (Ser71) in 10 µg of EGF treated A431 cell lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable