07-1782
Anti-RAD51 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
동의어(들):
BRCA1/BRCA2-containing complex, subunit 5, DNA repair protein RAD51 homolog 1, RAD51 (S. cerevisiae) homolog (E coli RecA homolog), RAD51 homolog (RecA homolog, E. coli) (S. cerevisiae), RAD51 homolog protein, RAD51, S.cerevisiae, homolog of, A, RecA-lik
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
mouse
종 반응성(상동성에 의해 예측)
human, rat
기술
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... RAD51(5888)
mouse ... Deptor(97998)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
품질
1:500 dilution of this antibody was used to detect RAD51 on mouse testis lysate.
표적 설명
결합
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable