06-1041
Anti-RIG-I, CT Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
동의어(들):
Probable ATP-dependent RNA helicase DDX58, DEAD box protein 58, Retinoic acid-inducible gene 1 protein, RIG-1, Retinoic acid-inducible gene I protein, RIG-I
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
human
기술
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... DDX58(23586)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
품질
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected RIG-I in 10 µg of untreated A549 cell lysate and A549 cell lysate infected with 40 HAU/mL of SeV for12 hours..
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
Untreated A549 cell lysate and A549 cell lysate infected with 40 HAU/mL of SeV for12 hours.
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable