05-1540-M
Anti-Gemin2 Antibody, clone 2E17
clone 2E17, from mouse
동의어(들):
GEMIN2, Gemin2, Component of gems, SMN interacting protein 1-delta, SMN-interacting protein 1, survival interacting protein 1, survival of motor neuron protein interacting protein
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
2E17, monoclonal
종 반응성
human
종 반응성(상동성에 의해 예측)
mouse (based on 100% sequence homology)
기술
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
동형
IgG1κ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... GEMIN2(8487)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Cited in Battle, D.J., et. al (2007). J. Biol. Chem. 282: 27953 - 27959 and Zhang, Z., et. al (2008). Cell, 133:85-600. using a representative lot.
ELISA:
Cited in Zhang, Z., et. al (2008). Cell, 133:85-600.
Immunoprecipitation:
Cited in Battle, D.J., et. al(2007). J. Biol. Chem. 282: 27953 - 27959 using a representative lot.
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Neurodegenerative Diseases
품질
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Gemin-2 in HeLa cell lysates.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
HeLa cell lysates.
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable