05-1317
Anti-SUZ12 Antibody, clone 2AO9
clone 2AO9, from mouse
동의어(들):
ChET 9 protein, Chromatin precipitated E2F target 9 protein, Joined to JAZF1 protein, Suppressor of zeste 12 protein homolog, joined to JAZF1, suppressor of zeste 12 homolog (Drosophila)
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
2AO9, monoclonal
종 반응성
human
종 반응성(상동성에 의해 예측)
rabbit (based on 100% sequence homology)
기술
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
동형
IgG
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SUZ12(23512)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in ChiP. Pasini, D., et al. (2007). Molecular and Cellular Biology. 27(10):3769–3779.
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
품질
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg/mL of this antibody immunoprecipitated SUZ12 in HeLa cells.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
HeLa cell lysate
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable