04-973
Anti-CD39 Antibody, clone 5F2
clone 5F2, from mouse
동의어(들):
ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 1, ATPDase, ecto-apyrase, NTPDase-1, Ecto-ATP diphosphohydrolase, Lymphoid cell activation antigen, NTPDase 1, Ecto-apyrase, CD39 antigen
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
5F2, monoclonal
종 반응성
mouse
기술
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
동형
IgG1κ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
mouse ... Entpd1(12495)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
품질
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected CD39 in BALB/c splenocytes.
표적 설명
It has been published that CD39 shows molecular weights between ~70-100 kDa (Wang, T.F. et al., 1996).
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable