주요 문서
T-103
Supelco
Testosterone Calibrator
Level 8, 500 (ng/dL, Stripped Serum), pkg of 1 mL, Cerilliant®
동의어(들):
Testosterone Calibrator
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H28O2
Molecular Weight:
288.42
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
certified reference material
포장
pkg of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
IVD
for in vitro diagnostic use
농도
500 (ng/dL, Stripped Serum)
형식
single component solution
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Certified reference material of testosterone in stripped serum, CE marked for in vitro diagnostic (IVD) applications by mass spectrometry. Individual levels of testosterone in stripped serum are offered separately at concentrations ranging from 2 to 2,000 ng/dL. Each individual level is ready to use as a calibrator in LC-MS/MS testosterone methods. Separate options for a blank and 13C- or deuterium labeled internal standards of testosterone or the whole kit including calibrators, blank and Testosterone-2,3,4-13C3 in 10 μg/mL Acetonitrile are also available.
법적 정보
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)