T-081
Tiagabine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
양식
liquid
특징
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
응용 분야
clinical testing
형식
single component solution
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cl.Cc1ccsc1C(=CCCN2CCC[C@H](C2)C(O)=O)c3sccc3C
InChI
1S/C20H25NO2S2.ClH/c1-14-7-11-24-18(14)17(19-15(2)8-12-25-19)6-4-10-21-9-3-5-16(13-21)20(22)23;/h6-8,11-12,16H,3-5,9-10,13H2,1-2H3,(H,22,23);1H/t16-;/m1./s1
InChI key
YUKARLAABCGMCN-PKLMIRHRSA-N
유전자 정보
human ... SLC6A1(6529)
일반 설명
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터