주요 문서
NMID921
3-Hydroxy-4-methoxytamoxifen
NMI Australia
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H31NO3
Molecular Weight:
417.54
UNSPSC 코드:
41116107
Grade
certified reference material
양식
solid
제조업체/상표
NMI Australia
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
형식
neat
저장 온도
2-8°C
픽토그램
Health hazardExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)