추천 제품
Grade
certified reference material
양식
liquid
특징
(Snap-N-Spike®)
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
1.0 mg/mL in acetonitrile
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
응용 분야
clinical testing
형식
single component solution
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
SMILES string
N21[C@@H](CCCC2)C(=O)O[C@@H](CC(=O)[C@@H](\C=C(\[C@H]([C@H](C(=O)[C@@H](C[C@@H](\C=C\C=C\C=C(\[C@H](C[C@H]4O[C@]([C@@H](CC4)C)(C(=O)C1=O)O)OC)/C)C)C)OC)O)/C)C)[C@@H](C[C@H]3C[C@H]([C@@H](CC3)OCCO)OC)C
InChI
1S/C53H83NO14/c1-32-16-12-11-13-17-33(2)44(63-8)30-40-21-19-38(7)53(62,68-40)50(59)51(60)54-23-15-14-18-41(54)52(61)67-45(35(4)28-39-20-22-43(66-25-24-55)46(29-39)64-9)31-42(56)34(3)27-37(6)48(58)49(65-10)47(57)36(5)26-32/h11-13,16-17,27,32,34-36,38-41,43-46,48-49,55,58,62H,14-15,18-26,28-31H2,1-10H3/b13-11+,16-12+,33-17+,37-27+/t32-,34-,35-,36-,38-,39+,40+,41+,43-,44+,45+,46-,48-,49+,53-/m1/s1
InChI key
HKVAMNSJSFKALM-GKUWKFKPSA-N
유전자 정보
human ... FKBP1A(2280)
일반 설명
법적 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
35.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
2.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객