주요 문서
C-219S
Supelco
Cannabinoid Mixture (Neutrals) - 8 Component solution
500 μg/mL in methanol ((each analyte)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H26O2
Molecular Weight:
286.41
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Grade
certified reference material
Quality Level
특징
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
구성
Cannabidiol, 500 μg/mL
Cannabigerol (CBG), 500 μg/mL
Cannabinol, 500 μg/mL
CBC (Cannabichromene), 500 μg/mL
CBDV (Cannabidivarin), 500 μg/mL
(-)-delta8-THC, 500 μg/mL
(-)-delta9-THC, 500 μg/mL
THCV, 500 μg/mL
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
500 μg/mL in methanol ((each analyte))
형식
multi-component solution
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)