양식
ethanol solution
포장
pkg of 1 × 1 mL (LM2001-1EA)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand LM2001
농도
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C17H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(20)16(18)15-19/h16-17,19-20H,2-15,18H2,1H3/t16-,17+/m0/s1
InChI key
KFQUQCFJDMSIJF-DLBZAZTESA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
55.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
13.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.