999974P
Avanti
16:0-18:1 Diether PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 999974P, powder
동의어(들):
1-O-hexadecanyl-2-O-(9Z-octadecenyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
크기 선택
About This Item
추천 제품
양식
powder
포장
pkg of 1 × 10 mg (999974P-10mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 999974P
지질 유형
cardiolipins
phospholipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@]([H])(OCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C39H80NO6P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-35-44-39(38-46-47(41,42)45-36-33-40)37-43-34-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17,19,39H,3-16,18,20-38,40H2,1-2H3,(H,41,42)/b19-17-/t39-/m1/s1
InChI key
QMGSXZBWJYQMDL-VEAYGOGPSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.