852804C
Avanti
C18(Plasm)-20:4 PE
1-(1Z-octadecenyl)-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
동의어(들):
1-O-1′-(Z)-octadecenyl-2--(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; GPEtn(18:0p/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
>99% (TLC)
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 5 mL (852804C-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 852804C
농도
1 mg/mL (852804C-5mg)
지질 유형
cardiolipins
phospholipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@]([H])(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)CO/C=C\CCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C43H78NO7P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-22-24-26-28-30-32-34-36-43(45)51-42(41-50-52(46,47)49-39-37-44)40-48-38-35-33-31-29-27-25-23-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17,19,22,24,28,30,35,38,42H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-34,36-37,39-41,44H2,
InChI key
URPXXNCTXCOATD-FXMFQVEGSA-N
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.