포장
pkg of 1 × 250 mg (999971P-250mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 999971P
지질 유형
phospholipids
neutral lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](CO)(O)COCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C19H40O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-22-18-19(21)17-20/h19-21H,2-18H2,1H3
InChI key
OOWQBDFWEXAXPB-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.