주요 문서
900416P
Avanti
12-PAHSA
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
9-(palmitoyloxy)octadecanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩100,282
₩100,282
예상 입고일2025년 5월 19일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩100,282
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C34H66O4
Molecular Weight:
538.89
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
₩100,282
예상 입고일2025년 5월 19일세부사항
벌크 견적 요청
분석
>99% (TLC)
양식
powder
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
포장
pkg of (pkg of 1 X 1 mg (900416P-1MG))
pkg of (pkg of 1 X 5 mg (900416P-5MG))
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900416P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900416P-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)