주요 문서
900411E
Avanti
arachidonic acid-alkyne
Avanti Research - A Croda Brand 900411E, ethanol solution
동의어(들):
5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraen-19-ynoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩869,043
₩869,043
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩869,043
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H28O2
CAS Number:
Molecular Weight:
300.44
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
₩869,043
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
ethanol solution
포장
pkg of 1 × 1 mL (900411E-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 900411E
농도
1 mg/mL (900411E-1mg)
지질 유형
click reagents
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
Arachidonic acid (ARA) is a polyunsaturated ω-6 fatty acid. It is composed of 20-carbon chain fatty acid. ARA is found in fish, eggs, poultry and sea food. It is present abundantly in phospholipids of cell membranes.[1]
생화학적/생리학적 작용
Arachidonic acid (ARA) governs the cell membrane fluidity and ion channels activity. Accumulation of free ARA leads to cytotoxicity followed by cell death.[1]
포장
5 mL Amber Screw Cap Bottle with Foil Bag Argon Overseal (900411E-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
55.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
13.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Arachidonic acid: physiological roles and potential health benefits-a review
Tallima H and El Ridi R
Journal of Advanced Research, 11, 33-41 (2018)