주요 문서
900108E
Avanti
15β-PGF2α
ethanol solution, Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
Prostaglandin F2α (15 beta epimer)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩320,436
₩320,436
예상 입고일2025년 7월 04일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩320,436
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H34O5
CAS Number:
Molecular Weight:
354.48
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
₩320,436
예상 입고일2025년 7월 04일세부사항
벌크 견적 요청
분석
>99% (TLC)
양식
ethanol solution
포장
pkg of 1 × 1 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
농도
250 μg/mL in ethanol
지질 유형
neutral lipids
neutral glycerides
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (900108E-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
55.4 °F
Flash Point (°C)
13 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)