890704C
Avanti
18:1 EPC (Cl Salt)
Avanti Research™ - A Croda Brand 890704C
동의어(들):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-ethylphosphocholine (chloride salt)
크기 선택
About This Item
추천 제품
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 2.5 mL (890704C-25mg)
pkg of 1 × 4 mL (890704C-100mg)
pkg of 2 × 4 mL (890704C-200mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 890704C
농도
10 mg/mL (890704C-25mg)
25 mg/mL (890704C-100mg)
25 mg/mL (890704C-200mg)
지질 유형
transfection
cationic lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)OCC.[Cl-]
InChI key
LXTQBOAODSPEHG-NATHRRJOSA-M
일반 설명
애플리케이션
- for composing lipid shell to prepare lipopolyplex/mRNA vaccine[2]
- in solvent-assisted preparation of supported lipid bilayers[3]
- along with 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphatidylethanolamine (DOPE) in mixed liposomes as colloidal vectors for physicochemical study of the DNA compaction[1]
- to formulate the lipid nanoparticle (LNP1) to enhance intracellular delivery mediated by shock waves[4]
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Liver,Kidney, Respiratory system
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.