880342P
Avanti
16:0-16:0(acrylate) PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 880342P, powder
동의어(들):
1-palmitoyl-2-[16-(acryloyloxy)palmitoyl]-sn-glycero-3-phosphorylcholine
크기 선택
About This Item
추천 제품
양식
powder
포장
pkg of 1 × 10 mg (880342P-10mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 880342P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCOC(C=C)=O)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C43H82NO10P/c1-6-8-9-10-11-12-13-15-18-21-24-27-30-33-42(46)51-38-40(39-53-55(48,49)52-37-35-44(3,4)5)54-43(47)34-31-28-25-22-19-16-14-17-20-23-26-29-32-36-50-41(45)7-2/h7,40H,2,6,8-39H2,1,3-5H3/t40-/m1/s1
InChI key
RSMUYMLRJLXQQK-RRHRGVEJSA-N
애플리케이션
포장
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.