852474C
Avanti
C18(plasm)-18:1(d9) PE
Avanti Research™ - A Croda Brand, chloroform solution
동의어(들):
1-(1Z-OCTADECENYL)-2-OLEOYL(D9)-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOETHANOLAMINE
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
99% (TLC)
양식
chloroform solution
포장
pkg of 1 × 1 mg (852474C-1MG)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
농도
1 mg/mL (852474C-1MG)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.