주요 문서
870853P
Avanti
ST1326
Avanti Research - A Croda Brand 870853P, powder
동의어(들):
(R)-3-(3-tetradecylureido)-4-(trimethylammonio)butanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩406,914
₩406,914
출고 가능일2025년 4월 18일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩406,914
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H45 N3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
399.61
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
₩406,914
출고 가능일2025년 4월 18일세부사항
벌크 견적 요청
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (870853P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 870853P
지질 유형
bioactive lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]C(C[C@@H](NC(NCCCCCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C22H45N3O3/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-23-22(28)24-20(18-21(26)27)19-25(2,3)4/h20H,5-19H2,1-4H3,(H2-,23,24,26,27,28)
InChI key
BMZYTDRMCBZVNH-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
ST1326 contains an aliphatic carbon chain and is structurally similar to palmitoylcarnitine.[1]
생화학적/생리학적 작용
ST1326 is a reversible inhibitor[2] of carnitine palmitoyltransferases.[3] It shows anti tumor action in leukemia cell lines.[2]
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870853P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
The carnitine system and cancer metabolic plasticity
Beatrice MMA, et al.
Cell Death & Disease, 9(2), 228-228 (2018)
Structural insight into function and regulation of carnitine palmitoyltransferase
Rufer AC, et al.
Cellular and Molecular Life Sciences, 66(15), 2489-2501 (2009)
A brain-liver circuit regulates glucose homeostasis
Pocai A, et al.
Cell Metabolism, 1(1), 53-61 (2005)
Ida Sofie Grønningsæter et al.
Cells, 9(5) (2020-05-13)
Acute myeloid leukemia (AML) is an aggressive blood cancer resulting in accumulation of immature, dysfunctional blood cells in the bone marrow. Changes in cell metabolism are features of many cancers, including AML and this may be exploited as a therapeutic