주요 문서
870740P
Avanti
16:0 Ether Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand 870740P, powder
동의어(들):
hexadecyl Coenzyme A (ammonium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩616,105
₩616,105
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩616,105
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C37H77N10O16P3S
CAS Number:
Molecular Weight:
1043.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
₩616,105
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
powder
포장
pkg of 1 × 5 mg (870740P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 870740P
응용 분야
lipidomics
지질 유형
coenzymes
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@@](C(NCCC(NCCSCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C37H68N7O16P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21-64-22-20-39-28(45)18-19-40-35(48)32(47)37(2,3)24-57-63(54,55)60-62(52,53)56-23-27-31(59-61(49,50)51)30(46)36(58-27)44-26-43-29-33(38)41-25-42-34(29)44;;;/h25-27,30-32,36,46-47H,4-24H2,1-3H3,
InChI key
XESJXIGUEOLPCN-PJGFIIEVSA-N
일반 설명
16:0 Ether Coenzyme A, also known as hexadecyl-CoA, is a thioether analog of palmitoyl-CoA. It has an ability to inhibit adipose triglyceride lipase (ATGL).[1]
애플리케이션
16:0 Ether Coenzyme A has been used as an inhibitor of adipose triglyceride lipase (ATGL).[1]
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870740P-5mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Harald M Nagy et al.
Biochimica et biophysica acta, 1841(4), 588-594 (2014-01-21)
Adipose triglyceride lipase (ATGL) is required for efficient mobilization of triglyceride (TG) stores in adipose tissue and non-adipose tissues. Therefore, ATGL strongly determines the availability of fatty acids for metabolic reactions. ATGL activity is regulated by a complex network of