주요 문서
870713P
Avanti
13:0 Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand 870713P, powder
동의어(들):
tridecanoyl Coenzyme A (ammonium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩653,457
₩653,457
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩653,457
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C34H69N10O17P3S
CAS Number:
Molecular Weight:
1014.95
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
₩653,457
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
powder
포장
pkg of 1 × 5 mg (870713P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 870713P
응용 분야
lipidomics
지질 유형
coenzymes
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
일반 설명
13:0 Coenzyme A, also known as tridecanoyl Coenzyme A, is a coenzyme A derivative of tridecanoic acid. 13:0 Coenzyme A is a long-chain acyl CoA.
애플리케이션
13:0 Coenzyme A has been used as a spiking standard for mass spectrometry measurements of fatty acid-CoA assay products.[1]
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870713P-5mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Maria Makarova et al.
Current biology : CB, 30(3), 367-380 (2020-01-21)
Membrane function is fundamental to life. Each species explores membrane lipid diversity within a genetically predefined range of possibilities. How membrane lipid composition in turn defines the functional space available for evolution of membrane-centered processes remains largely unknown. We address