주요 문서
870437P
Avanti
C17:0 anandamide phosphate
Avanti Research - A Croda Brand 870437P, powder
동의어(들):
heptadecanoyl ethanolamide phosphate (sodium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩197,519
₩197,519
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩197,519
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H39NNaO5P
CAS Number:
Molecular Weight:
415.48
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
₩197,519
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (870437P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 870437P
지질 유형
bioactive lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
C17:0 anandamide phosphate is a phosphate ester of C17:0 anandamide. C17:0 anandamide, also known as heptadecenoylethanolamide, is a N-acyl ethanolamide derivative of heptadecanoic acid.[1]
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870437P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Natsuo Ueda et al.
Biochimica et biophysica acta, 1801(12), 1274-1285 (2010-08-26)
Ethanolamides of different long-chain fatty acids constitute a class of endogenous lipid molecules generally called N-acylethanolamines (NAEs). They contain N-arachidonoylethanolamine (anandamide), N-palmitoylethanolamine, and N-oleoylethanolamine, which receive considerable attention because of their actions as an endogenous cannabinoid receptor ligand (endocannabinoid), an