주요 문서
870242C
Avanti
18:1 Glutaryl PE
Avanti Research - A Croda Brand 870242C
동의어(들):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(glutaryl) (sodium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 MG
₩254,562
₩254,562
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 MG
₩254,562
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C46H83NO11PNa
CAS Number:
Molecular Weight:
880.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
₩254,562
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 2.5 mL (870242C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (870242C-200mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 870242C
농도
10 mg/mL (870242C-25mg)
25 mg/mL (870242C-200mg)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCN([H])C(CCCC(O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C46H84NO11P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-36-45(51)55-40-42(41-57-59(53,54)56-39-38-47-43(48)34-33-35-44(49)50)58-46(52)37-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,42H,3-16,21-41H2,1-2H3,(H,47,48)(H,49,50)(H,53,54);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t42-;/m1./s1
InChI key
SUVWNFLYXKTNQV-IEONMYGQSA-M
일반 설명
18:1 Glutaryl phosphoethanolamine, also known as dioleoylphosphatidylethanolamine (DOPE) -glutaryl (GA), is a glutaric acid derivatized DOPE.[1]
애플리케이션
18:1 Glutaryl phosphoethanolamine has been used in the preparation of liposomes.[1][2]
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870242C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870242C-25mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Liver,Kidney, Respiratory system
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Association and release of prostaglandin E1 from liposomes
Davidson S, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1327(1), 97-106 (1997)
Stability of association of 1-O-octadecyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phosphocholine with liposomes is composition dependent
Mayhew E, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1329(1), 139-148 (1997)