주요 문서
860854P
Avanti
C24:0 Galactosyl(β)ceramide(d18:1/24:0)
Avanti Research - A Croda Brand (860854P), powder
동의어(들):
D-galactosyl-β-1,1’-N-lignoceroyl-D-erythro-sphingosine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩576,825
₩576,825
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩576,825
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C48H93NO8
CAS Number:
Molecular Weight:
812.25
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.25
₩576,825
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 5 mg (860854P-5MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand (860854P)
지질 유형
deuterated lipids
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C48H93NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-44(52)49-41(40-56-48-47(55)46(54)45(53)43(39-50)57-48)42(51)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h35,37,41-43,45-48,50-51,53-55H,3-34,36,38-40H2,1-2H3,(H,49,52)/b37-35+/t41-
InChI key
POQRWMRXUOPCLD-HIIAJUEOSA-N
일반 설명
β-Galactosyl ceramide (β-GalCer) is a simple glycosphingolipid. It is made up of lipophilic sphingosine & hydrophilic galactose attached to sphingosine via ether linkage. Β-GalCer is present in the myelin sheath of the central and peripheral nervous system. It has five analogs including 6a-6e.[1]
생화학적/생리학적 작용
β-Galactosyl ceramide (β-GalCer) regulates the activity of β-glucocerebrosidase. It also plays a role as cell surface receptors for bacterial and viral toxins.[1]
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Design, synthesis, and evaluation of beta-galactosylceramide mimics promoting beta-glucocerebrosidase activity in keratinocytes
Fukunaga K, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 13(5), 813-815 (2003)