문서
860731P
Avanti
C16 Galactosyl (B) Dihydroceramide (d18:0/16:0)
Avanti Research - A Croda Brand (860731P), powder
동의어(들):
D-galactosyl-ß -1,1′ N-palmitoyl- D-erythro-sphinganine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C40H79NO8
CAS Number:
Molecular Weight:
702.06
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
99% (TLC)
형태
powder
포장
1 ea of 5 mg (860731P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand (860731P)
지질 유형
deuterated lipids
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@](CCCCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable