주요 문서
860720P
Avanti
Lyso iGB3 (synthetic)
powder
동의어(들):
Isoglobotriaosylsphingosine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 μG
₩1,008,910
₩1,008,910
예상 입고일2025년 7월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 μG
₩1,008,910
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C36H67NO17
CAS Number:
Molecular Weight:
785.91
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
₩1,008,910
예상 입고일2025년 7월 14일세부사항
벌크 견적 요청
분석
99% (TLC)
양식
powder
포장
package of 1 × 500 μg (860720P-500UG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
Isoglobotriaosylsphingosine (Lyso iGB3) is a truncated form of iGb3. It is a β-linked glycolipid.[1] Isogloboside 3 (iGb3) is a glycosphingolipid.[2]
생화학적/생리학적 작용
Isogloboside 3 (iGb3) acts as an endogenous ligand for natural killer T (NKT) cells.[3]
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860720P-500UG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis and biological evaluation of alpha-galactosylceramide (KRN7000) and isoglobotrihexosylceramide (iGb3)
Xia C, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 16(8), 2195-2199 (2006)
Humans lack iGb3 due to the absence of functional iGb3-synthase: implications for NKT cell development and transplantation
Christiansen D, et al.
PLoS Biology, 6(7) (2008)
Psychosine variants as antigens for natural killer T cells
Deng S, et al.
Chemical Science, 8(3), 2204-2208 (2017)