분석
99% (TLC)
양식
powder
포장
package of 1 × 500 μg (860699P-500UG)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@H](OC[C@H](NC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O)[C@H]2O)O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O)[C@H]3O)O)[C@@H]1O
InChI
1S/C53H99NO18/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-41(59)54-36(37(58)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)35-67-51-47(65)44(62)49(39(33-56)69-51)72-53-48(66)45(63)50(40(34-57)70-53)71-52-46(64)43(61)42(60)38(32-55)68-52/h28,30,36-40,42-53,55-58
InChI key
FMSNZTFVKHTNKM-CNGLGKGFSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.