포장
pkg of 1 × 1 mg (860675P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 860675P
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@](CCCCCCCCCCCCCCCCC)(O)[C@]([NH3+])([H])COP([O-])(O)=O
InChI
1S/C20H44NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(22)19(21)18-26-27(23,24)25/h19-20,22H,2-18,21H2,1H3,(H2,23,24,25)/t19-,20+/m0/s1
InChI key
WEYZCBKZGOIPIU-VQTJNVASSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.