860599P
Avanti
C18:1 Ceramide-1-Phosphate (d18:1/18:1(9Z))
Avanti Research™ - A Croda Brand 860599P, powder
동의어(들):
N-oleoyl-ceramide-1-phosphate (ammonium salt)
크기 선택
About This Item
추천 제품
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (860599P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 860599P
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COP([O-])(O)=O.[NH4+]
InChI
1S/C36H70NO6P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-36(39)37-34(33-43-44(40,41)42)35(38)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-18,29,31,34-35,38H,3-16,19-28,30,32-33H2,1-2H3,(H,37,39)(H2,40,41,42);1H3/b18-17-,31-29+;/t34-,35+;/m0./s1
InChI key
OLFFCEGYMCQDKZ-CFRDMXQMSA-N
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객