분석
>99% (TLC)
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 1 mL (860409C-1mg)
pkg of 1 × 1 mL (860409C-500ug)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 860409C
농도
0.5 mg/mL (860409C-500ug)
1 mg/mL (860409C-1mg)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCC(OC(CCCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)CCCCCCCC(O)=O
InChI key
MHQWHZLXDBVXML-NPNXCVMYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Liver,Kidney, Respiratory system
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.