주요 문서
860367P
Avanti
18:0 PC-d79
Avanti Research - A Croda Brand, powder
동의어(들):
1,2-Distearoyl-d70-sn-glycero-3-phosphocholine-N,N,N-trimethyl-d9
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C44H9NO8PD79
CAS Number:
Molecular Weight:
869.63
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.25
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 10 mg (860367P-10MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2
일반 설명
18:0 PC-d79 is a deuterated phosphocholine wherein 79 protons of distearoyl are replaced by deuterium isotope.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860367P-10MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)