분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 5 mg (857134P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 857134P
지질 유형
phospholipids
cardiolipins
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP(OC[C@@]([H])(O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)([O-])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C60H111O11P.H3N/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-58(62)67-52-56(61)53-69-72(65,66)70-55-57(71-60(64)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)54-68-59(63)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2;/h25-30,56-57,61H,4-24,31-55
InChI key
NDPGKKOTJXOGBR-FZUAMYCASA-N
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.