852806C
Avanti
C18(Plasm)-22:6 PE
1-(1Z-octadecenyl)-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
동의어(들):
1-O-1′-(Z)-octadecenyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; GPEtn(18:0p/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
>99% (TLC)
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 5 mL (852806C-25mg)
pkg of 1 × 5 mL (852806C-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 852806C
농도
1 mg/mL (852806C-5mg)
5 mg/mL (852806C-25mg)
지질 유형
cardiolipins
phospholipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)CO/C=C\CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI key
FIJFPUAJUDAZEY-MNDXXDKYSA-N
애플리케이션
포장
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Liver,Kidney, Respiratory system
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.