주요 문서
852464P
Avanti
C16(Plasm) LPC
1-(1Z-hexadecenyl)-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
동의어(들):
1-O-1’-(Z)-hexadecenyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(O-16:1(1Z)/0:0); PC(16:0p/0:0); 110693
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩779,825
₩779,825
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩779,825
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H50 NO6 P
CAS Number:
Molecular Weight:
479.63
MDL number:
UNSPSC 코드:
51191904
NACRES:
NA.25
₩779,825
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 10 mg (852464P-10mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 852464P
지질 유형
cardiolipins
phospholipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (852464P-10mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)