주요 문서
850852P
Avanti
18:1 Dimethyl PE
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N,N-dimethyl, powder
동의어(들):
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N,N-dimethyl; phosphatidyldimethylethanolamine; PDME
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 MG
₩342,563
₩342,563
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 MG
₩342,563
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C43H82NO8P
CAS Number:
Molecular Weight:
772.09
UNSPSC 코드:
51191904
NACRES:
NA.25
₩342,563
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 25 mg (850852P-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 850852P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)[H])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C43H82NO8P/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)49-39-41(40-51-53(47,48)50-38-37-44(3)4)52-43(46)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h19-22,41H,5-18,23-40H2,1-4H3,(H,47,48)/b21-19-,22-20-/t41-/m1/s1
InChI key
XHPZRQBHFOVLEJ-UNUIOPIBSA-N
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850852P-25mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)