분석
>99% (TLC)
양식
powder
분자량
614.88 g/mol
포장
pkg of 1 × 1 g (850500P-1g)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
기술
protein quantification: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@@]12C(CC[C@@H]2[C@@H](CCC(NCCC[N+](C)(CCCS(=O)([O-])=O)C)=O)C)C3[C@H](O)C[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@@H]1O
InChI
1S/C32H58N2O7S/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41)/t21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-/m1/s1
InChI key
UMCMPZBLKLEWAF-BCTGSCMUSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객