850476C
Avanti
18:1-18:0 PC
1-oleoyl-2-stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
동의어(들):
1--(9Z-octadecenoyl)-2-octadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; OSPC; PC(18:1(9Z)/18:0)
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
>99% (TLC)
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 2.5 mL (850476C-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 850476C
농도
10 mg/mL (850476C-25mg)
지질 유형
cardiolipins
phospholipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C44H86NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20,22,42H,6-19,21,23-41H2,1-5H3/b22-20-/t42-/m1/s1
InChI key
NMJCSTNQFYPVOR-VHONOUADSA-N
일반 설명
애플리케이션
- as a lipid standard in ultra-performance liquid chromatography (UPLC) analyses[2]
- in bilayer membranes to study the bilayer phase transitions[1]
- in liposome as substrate to study the transacylase activities of different lysosomal phospholipase A2 (LPLA2) variants[3]
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.